Merck
GF56380451
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
500mm rod, 12.7mm diameter
Synonym(e):
FL017920
Größe auswählen
1 EA
CHF 283.00
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 283.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 563-804-51
L × Durchm.
500 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)