Merck
GF53167248
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 6-9micron, weight 200 g
Synonym(e):
FP306010
Größe auswählen
1 EA
CHF 323.00
CHF 323.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 323.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 323.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 531-672-48
Gewicht
200 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)