Merck
GF52417548
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
25 x 25mm, 0.914mm thickness, titanium nitride coating 2-3 microns surface treatment
Synonym(e):
FE220341
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (surface treated with titanium nitride coating 2-3 microns)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 524-175-48
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.914 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)