Merck
755672
Sigma-Aldrich
Aluminum-scandium alloy
Al 98 wt. %, Sc 2 wt. %, 99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Al-Sc, Aluminum scandium master alloy
Größe auswählen
1 EA
CHF 560.00
CHF 560.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 560.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 560.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.5% trace metals basis
Form
ingot (20mmx25.4mmx25.4mm +/- 0.3mm)
Zusammensetzung
Al, 98 wt. %
Sc, 2 wt. %
mp (Schmelzpunkt)
655 °C (lit.)
SMILES String
[AlH3].[Sc]
InChI
1S/Al.Sc.3H
InChIKey
JJWKWQDCAMHJNV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sc content 1.5-2.5 wt. %
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stock, J.-R.; Koehler, B.; Bomas, H.; Zoch, H.-W.
Materials & Design, 31, S76-S76 (2010)
Tomus, D.; Qian, M.; Brice, C.A.; Muddle, B.C.
Scr. Mater., 63, 151-151 (2010)
Marquis, E.A.; Seidman, D.N.; Dunand, D.C.
Acta Materialia, 50, 4021-4021 (2002)
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.