Merck
GF43613726
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 0.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 200pcs
Synonym(e):
FE246805
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
spheres (grade 100)
Qualität
precision sphere
Verpackung
1 ea of 200 pieces
Hersteller/Markenname
Goodfellow 436-137-26
Durchmesser
0.5 mm
sphericity
2.50 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)