Merck
GF40542049
Silver-copper alloy, Ag85Cu15
foil, 10m coil, 1mm coil width, 0.007mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AA080210
Größe auswählen
1 EA
CHF 590.00
CHF 590.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 590.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 590.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 405-420-49
L × B × Dicke
10 m × 1 mm × 0.007 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)