Merck
736465
Sigma-Aldrich
Silber, Dispersion
nanoparticle, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity 11 μΩ-cm, for printing on plastic films
Synonym(e):
Silbertinte, Silverjet DGP-40LT-15C
About This Item
Lineare Formel:
Ag
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Beschreibung
surface tension 35 - 40 dyn/cm
Form
dispersion
nanoparticle
Konzentration
30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether
Brechungsindex
n20/D 1.333
Partikelgröße
≤50 nm
Viskosität
10-18 cP
Dichte
1.45 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Silber ist ein guter Leiter und resistent gegenüber Oxidation. Es wird in gedruckten Leitern und druckbaren Tinten (basierend auf Silbernanoteilchen) eingesetzt. Andere Anwendungen in großem Maßstab von Nanosilber sind die Metallisierung von Solarzellen, Dünnschichtelektronik und Katalysatoren.
Härtungstemperatur: 100 bis 150 °C
Empfohlene Substrate: Kunststofffilme
Empfohlenes Waschlösungsmittel: Polare Lösungsmittel: Ethylalkohol, IPA usw.
Anwendung
  • Verbesserte Adsorption von Ethylenspuren auf Ag/NZ5, modifiziert mit Ammoniak: Hierarchische Struktur und Metalldispersionseffekte: Diese Studie untersucht die Auswirkungen der hierarchischen Struktur und Metalldispersion bei der Verbesserung der Adsorption von Ethylenspuren mit Silber/Nanozeolit-5, modifiziert mit Ammoniak, und untersucht potenzielle industrielle Anwendungen für verbesserte Luftqualität und Lagerbedingungen (Qi et al., 2024).
  • Struktur-Aktivität-Beziehungen zwischen dem Zustand von Silber auf verschiedenen Trägern und den I(2)- und CH(3)I-Adsorption-Eigenschaften: In diesem Artikel wird die Korrelation zwischen dem physikalischen Zustand von auf verschiedenen Trägern dispergiertem Silber und seinen Eigenschaften bei der Adsorption von Iod und Methyliodid beschrieben, was für die Entwicklung besserer Filtrations- und Reinigungssysteme von entscheidender Bedeutung sein könnte (Azambre et al., 2021).
  • Neuer relevanter Deskriptor linearer QNAR-Modelle für die Toxizitätsbewertung von Silber-Nanopartikeln: In dieser Publikation wird ein neuer Deskriptor für die quantitative Beziehung zwischen Nanostruktur und Aktivität (QNAR) vorgestellt, der die Toxizitätsbewertung von Silber-Nanopartikeln verbessert. Dies ist für pharmazeutische Anwendungen wichtig, bei denen die Sicherheit von größter Bedeutung ist (Kudrinskiy et al., 2020).
  • Auflösen des Rätsels der Einzelatom-Silberdispersion auf einer γ-Al(2)O(3)-Oberfläche im Nanomaßstab für eine hohe katalytische Leistung: Die Untersuchung der Einzelatom-Dispersion von Silber auf γAluminiumoxid-Oberflächen im Nanomaßstab liefert Erkenntnissen zur Optimierung der katalytischen Effizienz und zu möglichen Anwendungen in verschiedenen chemischen Branchen (Wang et al., 2020).
Hinweis zur Analyse
Unsere Silberdispersion enthält 30–35 Gew.-% Silbernanopartikel (gemessen nach 3 Stunden in einem 250 Grad C heißen Trockenofen), wodurch ein spez. Widerstand von 11 μΩ-cm erreicht wird.
Rechtliche Hinweise
Produkt von ANP, Inc.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Artikel
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Alle anzeigen