Merck
GF15496577
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 40 mm, L 1000 mm, condition machining feedstock
Synonym(e):
ES357940
Größe auswählen
1 EA
CHF 610.00
CHF 610.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 610.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 610.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 154-965-77
Länge
1000 mm
Durchmesser
40 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)