Merck
GF38924310
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, max. particle size 45 micron, weight 50 g, condition atomized
Synonym(e):
FF216040
Größe auswählen
1 EA
CHF 309.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 309.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 389-243-10
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)