Merck
GF91664534
Polyamide/Imide
(PAI), sheet, thickness 6.35 mm, size 200 × 200 mm, tolerance -50
Synonym(e):
AM313050
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’530.00
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’530.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 916-645-34
Größe
200 × 200 mm
Dicke
6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)