Merck
GF34772182
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 10g
Synonym(e):
TI176010
Größe auswählen
1 EA
CHF 301.00
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 301.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 347-721-82
Gewicht
10 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)