Merck
GF61982129
Iron-Titanium alloy, Fe60Ti40
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonym(e):
FE156010
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’440.00
CHF 1’440.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’440.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’440.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 619-821-29
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)