Merck
GF17261647
Stainless steel - AISI 304
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%, outside diameter 0.9 mm, length 35 mm, wall thickness 0.15 mm
Synonym(e):
FE227201
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 172-616-47
Länge
35 mm
AD
0.9 mm
Wandstärke
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)