Merck
GF32670772
Yttrium
foil, thickness 0.1 mm, 12 mm diameter, purity 99%
Synonym(e):
Y 000210
Größe auswählen
1 EA
CHF 219.00
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 219.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Y
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141617
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 326-707-72
Widerstandsfähigkeit
57 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
12 mm
12 mm
Dicke
0.1 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1522 °C (lit.)
Dichte
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y]
InChI
1S/Y
InChIKey
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)