Merck
Z153176
Cochranes Molekül-Modell
minit, biochemistry, single kit with booklet
Synonym(e):
chemistry model sets, molecular model sets
Größe auswählen
1 KIT
CHF 37.30
CHF 37.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 37.30
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
CHF 37.30
Check Cart for Availability
Beschreibung
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Leistungsmerkmale
no. of atoms 255
no. of bonds 220
Hersteller/Markenname
Cochranes 0075
Allgemeine Beschreibung
Ein umfassendes Modellsystem mit 15 Bindungskonfigurationen und Plastikatomen in 12 Farben. Kohlenstoff in 9 Konfigurationen: Linear, trigonal (in 5 verschiedenen Winkeln), tetraedrisch, octaedrisch und trigonal-bipyramidal. In zwei Größen erhältlich: Minit ind Orbit.
Build amino acids; monosaccharides, glycerol, fatty acids, steroids, purines and pyrimidines, peptides, disaccharides, lipids, nucleosides, nucleotides, proteins, polysaccharides, nucleic acids with this advanced student set in pocket-sized plastic container. Includes instruction/activity booklet.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit
ATOMS:
  • 1-prong: Hydrogen, white (75), Oxygen, red (10), Sulfur, yellow (2), Chlorine, green (2)
  • 2-prong linear: Hydrogen, white (10), Oxygen, red (10)
  • 2-prong 100°: Sulfur, yellow (2)
  • 2-prong 110°: Nitrogen, blue (2), Oxygen, red (25)
  • 2-prong 120°: Nitrogen, blue (5)
  • 3-prong 108°, 120°, 132°: Carbon, black (5)
  • 3-prong 108°, 126°, 126°: Carbon, black (5)
  • 3-prong 114°, 123°, 123°: Carbon, black (20), Nitrogen, blue (22)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (20), Nitrogen, blue (10)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (30), Nitrogen, blue (2), Phosphorous, purple (5), Metal, silver (1)
  • 6-prong octahedral: Iron, grey (1)
BONDS:
  • Straw, green, 2.5 cm (40)
  • Straw, green, 2 cm (80)
  • Straw, green, 1.5 cm (80)
  • Straw, white, 3.5 cm (20)
  • Straw, mixed set/26 (1)
  • St v flexible white, 2.5 cm (3)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.