GF30214505
Tungsten-rhenium alloy, W74Re26
5m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 125120
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 302-145-05
L × Durchm.
5 m × 0.125 mm