Merck
Z124664
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
red rubber, Suba-Seal® 49, fits neck I.D., 24 mm
Synonym(e):
Septum seal
Größe auswählen
100 EA
CHF 310.00
CHF 310.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 310.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
CHF 310.00
Check Cart for Availability
Materialien
red rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 24 mm
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 49
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)