Merck
GF28290438
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, min. particle size 45 micron
Synonym(e):
W 526010
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 282-904-38
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable