Merck
GF25694815
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
powder, 50g, 50micron max. particle size, atomized condition
Synonym(e):
CU066050
Größe auswählen
1 EA
CHF 318.00
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 318.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 256-948-15
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
50 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)