Merck
GF24874803
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI130300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 248-748-03
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)