Merck
SYNC384640
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
Synonym(e):
Synthware C384640, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
CHF 183.00
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 183.00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C384640
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
40.0 mm × 457 mm
Kapazität
500 mL
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
With 35/20 spherical joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)