Merck
GF23463165
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 1 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145440
Größe auswählen
1 EA
CHF 294.00
CHF 294.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 294.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 294.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 234-631-65
Länge
1 m
Durchmesser
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)