Merck
GF21162585
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 5 m, insulation thickness 0.030 mm
Synonym(e):
NI055892
Größe auswählen
1 EA
CHF 347.00
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 347.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 211-625-85
Länge
5 m
Durchmesser
0.30 mm
Isolierungsstärke
0.030 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the maximum tension of 0.3mm diameter wire for Ni80Cr20?
    1 answer
    1. The tensile strength is 650-1100 MPa.