Merck
GF15550860
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1m wire, 0.015mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI055102
Größe auswählen
1 EA
CHF 232.00
CHF 232.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 232.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 232.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 155-508-60
L × Durchm.
1 m × 0.015 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)