Merck
GF14168033
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 0.5 mm diameter, length 50 m, temper as drawn
Synonym(e):
NJ275140
Größe auswählen
1 EA
CHF 458.00
CHF 458.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 458.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 458.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 141-680-33
Länge
50 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)