349224
Kupfer
wire, diam. 2.0 mm, 99.999% trace metals basis
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
wire
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
2.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Menge
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable