Merck
GF12217788
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, L 2 m, thickness 0.08 mm
Synonym(e):
FP313510
Größe auswählen
1 EA
CHF 502.00
CHF 502.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 502.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 502.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 122-177-88
Länge
2 m
Dicke
0.08 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)