Merck
GF10845626
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 200 g
Synonym(e):
LA546010
Größe auswählen
1 EA
CHF 971.00
CHF 971.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 971.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
CHF 971.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 108-456-26
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
200 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)