Merck
GF05873351
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 1000 g
Synonym(e):
LA546010
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’980.00
CHF 2’980.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’980.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
CHF 2’980.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 058-733-51
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
200 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)