Merck
1.12220
Supelco
Lanthanum(III) oxide
EMPLURA®
Synonym(e):
Lanthanum(III) oxide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
La2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
215-200-5
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
2315 °C
Dichte
6.51 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1300 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
InChIKey
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verlinkung
Replaces: LX0045-2; LX0045
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, aus geglühter Substanz): ≥ 99.5 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1