Merck
GF09188927
Copper-silver alloy, Cu90Ag10
200mm rod, 15mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CY277920
Größe auswählen
1 EA
CHF 539.00
CHF 539.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 539.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
CHF 539.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 091-889-27
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)