Merck
GF05706277
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
50m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU045140
Größe auswählen
1 EA
CHF 308.00
CHF 308.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 308.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 308.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 057-062-77
L × Durchm.
50 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)