Merck
GF05126958
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 10mm disks, 0.25mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AL010260
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 051-269-58
Größe × Dicke
10 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)