427861
Polypropylen
Isotactic, average Mw ~340,000, average Mn ~97,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads
Schmelzindex
4 g/10 min (230°C/2.16kg)
Mol-Gew.
average Mn ~97,000
average Mw ~340,000
Härte
99 (Rockwell R, ASTM D 785-A)
Übergangstemp.
Tm 160-165 °C
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
InChIKey
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable