Merck
908177
Sigma-Aldrich
3DPAFIPN
≥95%
Synonym(e):
2,4,6-Tris(diphenylamino)-5-fluoroisophthalonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 125.00
500 MG
CHF 364.00
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 125.00
500 MG
CHF 364.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H30FN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
647.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
307-401 °C
Photokatalysatoraktivierung
390 nm
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)C#N)N(c3ccccc3)c2ccccc2
InChIKey
GCGRXVMGBHYMDA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3DPAFIPN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural