GF00884594
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, colorless
Synonym(e):
AM301100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 008-845-94
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.1 mm
Farbe
colorless
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)