Merck
F7601
Sigma-Aldrich
2-Fluorbenzylchlorid
98%
Synonym(e):
α-Chlor-2-fluor-toluol, 1-Chlormethyl-2-fluor-benzol
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.57
Beilstein:
471699
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
86 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChIKey
MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter