F5062
Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride
≥97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Fmoc-Lys(Me3Cl)-OH, N-alpha-Fmoc-N-alpha-trimethyl-N-L-lysine · chloride
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride, ≥97%
Assay
≥97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.[N+](CCCC[C@H](N=C([O-])OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C24H30N2O4.ClH/c1-26(2,3)15-9-8-14-22(23(27)28)25-24(29)30-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21;/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29);1H/t22-;/m0./s1
InChIKey
XUJRNPVABVHOAJ-FTBISJDPSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Synthesis of peptide linkers for monoclonal antibody-auristatin F conjugates.[1]
- Preparation of multifunctional reagents with enhanced ionization properties for the analysis of protein modification in human cells and dynamic profiling of protein lipidation.[2]
- Sequential peptide ligation to synthesize histone H3 containing a trimethyl lysine residue, with modified tail region.[3]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)