Merck
E5501
Sigma-Aldrich
Eucatropin -hydrochlorid
Synonym(e):
α-Hydroxybenzeneacetic acid 1,2,2,6-tetramethyl-4-piperidinyl ester, 4-Mandeloyloxy-1,2,2,6-tetramethylpiperidine hydrochloride, Euphthalmine hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H25NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
Cl.CC1CC(CC(C)(C)N1C)OC(=O)C(O)c2ccccc2
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)