Wichtige Dokumente
E49606
3-Ethyltoluol
99%
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methylbenzene
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
896 °F
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?