Merck
E49258
Sigma-Aldrich
2-Thiophencarbonsäureethylester
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
Dichte
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)