Merck
E47352
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-Pyrrolidinol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
bp
59-61 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-4-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
InChIKey
IDBNECMSCRAUNU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)