Merck
E45708
Sigma-Aldrich
1-Ethylpiperidin
99%
Synonym(e):
N-Ethylpiperidine, NSC 2090
Größe auswählen
100 ML
CHF 35.70
500 ML
CHF 109.00
CHF 35.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 35.70
500 ML
CHF 109.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.20
Beilstein:
102643
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 35.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H2,1H3
InChIKey
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
Synthesis of multiprotected kanosamine[1]
Selective acylation in peptide synthesis[2]
Reagent for:
Stereoselective aldol condensation reactions for synthesis of β-lactam antibiotics[3]
Diastereoselective synthesis of aldols[4]
Crossed Claisen ester condensation[5]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Laurence Miesch, et al
Synthesis, 1, 161-167 (2011)
Yoo Tanabe and Teruaki Mukaiyama
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1813-1816 (1986)
Mankil Jung and Marvin J. Miller
Tetrahedron Letters, 26, 977-980 (1985)
Amino-acids and peptides. XXIV. The use of esters of 1-hydroxypiperidine and of other NN-dialkylhydroxylamines in peptide synthesis and as selective acylating agents.
B O Handford et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, Dec, 6814-6827 (1965-12-01)
Yoshimitsu Nagao, et al
Journal of the American Chemical Society, 20, 1418-1419 (1985)