Merck
E33408
Sigma-Aldrich
Ethylisodehydracetat
99%
Synonym(e):
4,6-Dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carbonsäure-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
bp
290-295 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-18 °C (lit.)
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A M Maione et al.
Steroids, 54(3), 313-320 (1989-09-01)
Condensation of C22 and C21 steroidal aldehydes with ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 1 in alkaline medium, followed by decarboxylation, provides a simple route to the alpha, beta-unsaturated side-chain delta-lactone synthesis for a classical withanolide precursor.