Fortfahren mit
APFC04700
Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Glass Fiber Filter without binder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.2 μm pore size, 90 % porosity
Material:
glass fiber membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
agency
suitable for ISO 21675 2019
description
1.2 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
240 μm
gravimetric extractables
300%
pore size
1.2 μm pore size, 90 % porosity
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
General description
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • Removal of fine particles and microorganisms
  • Determining total suspended solids
  • Filtering proteins or nucleic acid TCA precipitates
  • Collecting cells and microorganisms
  • Microplastics analysis grade water
  • Microplastics analysis
Features and Benefits
  • Glasfaserfilter ohne Bindemittel behalten ihre strukturelle Integrität bei einer Erhitzung bis zu 500 °C bei.
  • Geeignet für die Filtration heißer Gase und gravimetrische Analysen.
  • Höhere Rückhaltefähigkeit bei der Entfernung von Feinpartikeln und Mikroorganismen als bei Filtern vom Typ APFA.
  • Ermöglicht die Bestimmung der Gesamtmenge an suspendierten Feststoffen in Trinkwasser.
  • Geeignet für die Filtration von Proteinen oder Nukleinsäure-Trichloressigsäure(TCA)-Präzipitaten und für die Sammlung von Zellen und Mikroorganismen.
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
APFC02500APFD04700APFC03700
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
diam.
47 mm
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
37 mm
pore size
90 % porosity, 1.2 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size, 90 % porosity
pore size
2.7 μm pore size, 90 % porosity
pore size
1.2 μm pore size
parameter
1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
parameter
1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
parameter
2.7 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
parameter
500 °C max. temp., 1.2 mL/min-cm2 water flow rate
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
material
plain filter, white filter, glass fiber membrane
material
plain filter, white filter, glass fiber membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)