Wichtige Dokumente
DWK986720
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20), screw cap, case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Synonym(e):
986720
Größe auswählen
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986720
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
Kapazität
(20)
Fitting
22-400 neck
22-400
Allgemeine Beschreibung
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)