Merck
DWK261302106
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube capacity (18 mL), beaded rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Synonym(e):
261302106
Größe auswählen
100 EACH
CHF 96.80
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EACH
CHF 96.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.17
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile; autoclaved
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
case of 100 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 261302106
Röhrchenkapazität
(18 mL)
Röhrchendurchm.
(16 mm) , External Thread
Allgemeine Beschreibung
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)