Merck
DWK241934603
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (500 mL), neck Joints: ST/NS/29 (32)
Synonym(e):
241934603
Größe auswählen
10 EACH
CHF 321.00
CHF 321.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
CHF 321.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 321.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Verbindung
Joints: ST/NS neck/29 (32)
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 241934603
Kolbenkapazität
(500 mL)
Allgemeine Beschreibung
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)