Merck
DWK213635802
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 250 mm × 140 mm × 250 mm
Synonym(e):
213635802
Größe auswählen
1 EACH
CHF 265.00
CHF 265.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 265.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 265.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213635802
bottle W × L × H
250 mm × 140 mm × 250 mm
Anwendung
storage
Leistungsmerkmale und Vorteile
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)