Merck
Z315028
Hirschmann® pipetus® pipette controller accessories
0.2 μm PTFE membrane filters, 1 each = 5 filters
Synonym(e):
Pipette accessories
Größe auswählen
1 EA
CHF 42.40
CHF 42.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 42.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 42.40
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9903704
Verpackung
pkg of 1 each = 5 PTFE membrane filters supplied
Anwendung
Für alle Pipetus-Modelle geeignet.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)